498963
Isobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
(2-Methylpropyl)zinc bromide, Bromo(2-methylpropyl)zinc
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.943 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?