Documenti
497843
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BrClSZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C4H2ClS.BrH.Zn/c5-4-2-1-3-6-4;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
JDNCCOADOLDIAQ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup