Key Documents
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Attività specifica
2.0 ethoxy groups/molecule
PM
average Mn ~314
contiene
300 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)