496553
Grafite
rod, L 150 mm, diam. 6 mm, 99.995% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
rod
PM
Mw 12.011 g/mol
Composizione
C
Lunghezza
150 mm
Diametro
6 mm
Punto di fusione
3652-3697 °C (lit.)
Densità
at 25 °C (low density)
2.26 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering