Documenti fondamentali
495611
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-isocyanatohexanoate
98%
Scegli un formato
2 G
CHF 81.90
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
CHF 81.90
About This Item
Formula condensata:
OCN(CH2)5CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7-10-8-11/h2-7H2,1H3
ZCLBSYCOBSMTMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 6-isocyanatohexanoate can be synthesized by reacting ethyl 6-aminohexanoate hydrochloride with phosgene.[1] Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.[2]
Applicazioni
Ethyl 6-isocyanatohexanoate may be used in the synthesis of 1-(5-ethoxycarbonylpentylcarbamoyl)-5-fluorouracil.[1]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 570-570 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)