Documenti fondamentali
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
About This Item
Formula condensata:
Li4SiO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)