Documenti fondamentali
495255
Sigma-Aldrich
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C10H10O4/c1-6-8(10(12)13)4-3-5-9(6)14-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid is a benzoic acid derivative.
Applicazioni
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid may be used in the preparation 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide and (R)-N-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[(2S,3S)-3-(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-5,5-dimethyl-1,3- thiazolidine-4-carboxamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Small-sized human immunodeficiency virus type-1 protease inhibitors containing allophenylnorstatine to explore the S2' pocket.
Hidaka K, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(23), 7604-7617 (2009)
A novel 3-acetoxy-2-methyl-N-(4-methoxyphenyl) benzamide: Molecular structural describe, antioxidant activity with use X-ray diffractions and DFT calculations.
Demir S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1100, 582-591 (2015)