Documenti fondamentali
495190
Sigma-Aldrich
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Formula condensata:
CrPO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.97 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
120-140 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)