Documenti fondamentali
494712
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalanine
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
157 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)