Documenti fondamentali
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-phenylalanine
Scegli un formato
5 G
CHF 41.10
CHF 41.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 41.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.30
Beilstein:
4695945
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Attività ottica
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Gly-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15420
Boc-Gly-OH