Documenti fondamentali
494542
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate
Sinonimo/i:
α-Cyclodextrin hydrate sulfate sodium salt, alpha-cyclodextrin hydrate sulfate sodium
Scegli un formato
5 G
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 233.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Attività ottica
[α]23/D +78°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@@H]2O[C@H]3[C@@H](O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O[C@@H](O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](O[C@H]6[C@@H](O[C@@H](O[C@H]7[C@@H](O[C@@H](O[C@@H]([C@@H](O2)CO)[C@H]1O[S](=O)(=O)[O-])[C@H]([C@@H]7O)
InChI
BXIKECRJPOGMAH-RQHIBQQSSA-E
Descrizione generale
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate is a modified version of α-cyclodextrin, and is commonly used in the pharmaceutical industry to improve the solubility and bioavailability of poorly soluble drugs.
Applicazioni
α-Cyclodextrin, sulfated sodium salt hydrate can be used as a host molecule in the formation of inclusion complexes with the azo dye Methyl Yellow. It also enhance the stability of the hydrazone tautomer of Methyl Yellow in acidic medium.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4