Key Documents
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphine
97%
Sinonimo/i:
Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.31
Beilstein:
1343311
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N