Documenti fondamentali
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
Sinonimo/i:
p-Tosyl amide-15N
Scegli un formato
1 G
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’010.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
138-139 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
202.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)