493171
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
122-132 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
WGK 3