Documenti fondamentali
492957
Sigma-Aldrich
Boc-13C-Phe-OH
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxy(carbonyl-13C)-L-phenylalanine, L-Phenylalanine, N-t-Boc derivative-(carbonyl-13C)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NH13CO2C(CH3)3]CO2H
Peso molecolare:
266.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[13C](=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i13+1
ZYJPUMXJBDHSIF-AWQALXNMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)