Documenti fondamentali
491896
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
Phenyl-d5 cyanide
Scegli un formato
1 G
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’030.00
About This Item
Formula condensata:
C6D5CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
JFDZBHWFFUWGJE-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)