491837
Benzamide-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzamide-(carbonyl-13C)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180.00 °C - closed cup