Documenti fondamentali
491829
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,α-d1
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzaldehyde-(carbonyl-13C,D)
Scegli un formato
250 MG
CHF 616.00
CHF 616.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 616.00
About This Item
Formula condensata:
C6H513CDO
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 616.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1D
HUMNYLRZRPPJDN-KFNOGTNBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)