Documenti
491780
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N dihydrogen phosphate
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(15NH4)H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH3].OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)/i1+1;
LFVGISIMTYGQHF-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1