Documenti
490520
Sigma-Aldrich
Phthalic-α,α−13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic-13C2 acid, Phthalic-(dicarboxyl-13C2) acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(13CO2H)2
Peso molecolare:
168.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-211 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1