Documenti fondamentali
489298
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Disponibilità
not available in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)