Documenti
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CH3CD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
289 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1