Merck
1391000
USP
Acido 3-mercapto-2-metilpropanoico sale di 1,2-difeniletilammina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
MMPA-DPEA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2S · C14H15N
Peso molecolare:
317.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo, sono state sviluppate e pubblicate con il consenso dell′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitare il sito web della farmacopea di emissione.
Application
Acido 3-mercapto-2-metilpropanoico standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non sono destinati alla somministrazione a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare o curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)