Documenti fondamentali
488003
Sigma-Aldrich
Cloruro di ammonio-15N
60-80 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonio cloruro marcato 15N
Scegli un formato
5 G
CHF 819.00
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 819.00
About This Item
Formula condensata:
15NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
60-80 atom % 15N
Livello qualitativo
PM
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)