Documenti fondamentali
486647
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum(V) dimer
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30Mo2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
97%
Punto di fusione
188-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)