Documenti fondamentali
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
Scegli un formato
5 G
CHF 2’820.00
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 2’820.00
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3CNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
-67 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)