Documenti fondamentali
486272
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propylene glycol-d8
Scegli un formato
5 G
CHF 1’320.00
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 1’320.00
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(OD)CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dietilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1045
Dietilenglicole
Tsuyoshi Kawakami et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(13), 1204-1210 (2017-09-15)
The aim of this investigation is to clarify the types and concentrations of VOCs present in various commercial household water-based hand pump spray products used in Japan, and to estimate their average concentrations in indoor air when the spray product