Documenti fondamentali
486035
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl-2,2,2-d3 bromide
Scegli un formato
5 G
CHF 724.00
CHF 724.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 724.00
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 724.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
37-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
RDHPKYGYEGBMSE-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)