491950
Bromoethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
37-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
1.513 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2D2
RDHPKYGYEGBMSE-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)