Documenti fondamentali
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
Sinonimo/i:
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
558.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: bismuth
reagent type: catalyst
Punto di fusione
~170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)