Documenti fondamentali
485624
Sigma-Aldrich
Ethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetradeuteroethane
About This Item
Formula condensata:
HCD2CD2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Tensione di vapore
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
gas
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)