Documenti fondamentali
485314
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
Scegli un formato
1 G
CHF 723.00
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 723.00
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 723.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Densità
0.860 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.99 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)