Documenti
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
4-8 °C
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1