Documenti
485268
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16, free radical
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
Sinonimo/i:
4-Oxo-,2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16-1-oxyl, TEMPONE-d16
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D16NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
for ESR-spectroscopy
Livello qualitativo
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
35 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3