484660
4-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
119-123 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges