253154
2-Bromophenyl isothiocyanate
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6843 (lit.)
P. ebollizione
257 °C/770 mmHg (lit.)
Densità
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
isothiocyanate
Stringa SMILE
Brc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?