Documenti fondamentali
483540
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
144-153 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)