483478
Hexyltrimethoxysilane
Sinonimo/i:
n -Hexyltrimethoxysilane, Trimethoxyhexylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-6-7-8-9-13(10-2,11-3)12-4/h5-9H2,1-4H3
CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)