Documenti fondamentali
483354
Sigma-Aldrich
Scandium(III) triflate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sc(OTf)3, Scandium tris(trifluoromethanesulfonate), Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
Scegli un formato
1 G
CHF 77.30
CHF 77.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 77.30
About This Item
Formula condensata:
Sc(SO3CF3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.16
Beilstein:
8510151
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 77.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: scandium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)