Documenti fondamentali
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
ArgoPore
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
Dimensione particelle
120-230 μm
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
Note legali
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)