Documenti fondamentali
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
Scegli un formato
500 MG
CHF 94.10
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 94.10
About This Item
Formula condensata:
[BrC10H5(OH)]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 94.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)