Documenti fondamentali
481785
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Densità
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Applicazioni
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Van PS, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)