Documenti
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodiacetic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
Beilstein:
4435233
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for preparing chemical libraries
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)