Documenti fondamentali
479845
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClFNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
245-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
DDGOQDDPEWYVRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid, also known as 5-(aminosulfonyl)-2-chloro-4-fluorobenzoic acid, is an aryl fluorinated building block employed in organic synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)