Documenti fondamentali
479497
Sigma-Aldrich
4,4′-(Phenylphosphinidene)bis(benzenesulfonic acid) dipotassium salt hydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.59 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
370 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
PRAGZPSLQQRHKD-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)