Documenti fondamentali
478628
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(CH3)2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)cc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H8BrNO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)11-5-12/h3-4H,1-2H3
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, also known as 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethylbenzene, is an aryl isocyanate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)