Documenti fondamentali
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
Scegli un formato
1 G
CHF 268.00
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 268.00
About This Item
Formula condensata:
OCNCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 268.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Densità
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)