477559
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
4,α-Dibromo-2-fluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5Br2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges