Documenti fondamentali
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)