47723
N-Formylglycine
≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
149-151 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CNC=O
InChI
1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)